Chloramphénicol 97.0-103.0%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0230-EU-100GEA 89.5 EUR InStock
0230-EU-100G
Chloramphénicol 97.0-103.0%, Qualité ultra pure
Chloramphénicol
Ce produit inhibe la synthèse des protéines de la peptidyltransférase. Concentration d'utilisation recommandée : 20 µg/ml.
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chromatographic Purity PASS
Crystallinity PASS
Identification Pass
Melting Range 149 – 153 °C
pH (2.5%, Water) @ 25 °C 4.5 – 7.5
Purity 97.0 – 103.0 %
Specific Rotation +17.0 – +20.0°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité