Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté 98.5-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0232-500GEA 65.8 EUR InStock
0232-500G
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté 98.5-102% ACS
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Copper ≤0.003%
Ferrous Iron ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤0.005%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Purity 98.5 – 102%
Sodium ≤0.02%
Zinc ≤0.003%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité