3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98% (par HPLC) pour histologie et pathologie, pour diagnostic, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
02370-100G
02370-100GEA 85 EUR InStock
02370-100G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98% (par HPLC) pour histologie et pathologie, pour diagnostic, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 449 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) White to faint brown
Appearance (form) Powder
Conforms to structure ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité