Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp 200-1200000, for GPC, Supelco
Fournisseur: Merck
02393-1EA
02393-1EAEA 440 EUR InStock
02393-1EA
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp 200-1200000, for GPC, Supelco
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Set contains 10 different polyethylene glycol/polyethylene oxide standards with Mp ~194, ~970, ~2010, ~4450, ~15000, ~22100, ~62000, ~217000, ~490000, ~1190000; always 3 or 4 standards are lyophilised in a 1,5 ml vial (black, blue or yellow); for 1 complete calibration use one of each of the black, blue and yellow vials; 1 set contains 30 vials for 10 complete calibrations.
Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Attention: Storage temperature: 2 to 8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba33f027b9fc72cf13cf609166aa30c60cf8254&vid=60ed6a594100c0bad2485052a9eacbe4de1bb9af&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité