Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide orthophosphorique ≥85-88% NF, ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

0240-07EA 0 EUR InStock
0240-07
Acide orthophosphorique ≥85-88% NF, ACS, J.T.Baker®
Acide orthophosphorique


Formule: H₃PO₄
Point d'ébullition: ~ 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-913-4
ONU: 1805
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 85.0 - 88.0 %
NF - Assay (H₃PO₄) 85.0 - 88.0 %
NF - Identification Passes Test
NF - Nitrate (NO₃) Passes Test
NF - Phosphorous or Hypophosphorous Acid Passes Test
NF - Sulfate (SO₄) Passes Test
NF - Alkali Phosphates Passes Test
Assay (H₃PO₄) (by acidimetry) 85.0 - 87.0 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Color (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤8 ppm
Insoluble Matter ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nitrate (NO₃) ≤5 ppm
Reducing Substances Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤12 ppm
Trace Impurities - Antimony (Sb) ≤20.000 ppm
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.500 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤10 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤0.500 ppm
Trace Impurities - Potassium (K) ≤40.000 ppm
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤200.000 ppm
Volatile Acids (as CH₃COOH) ≤0.001 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité