Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

0240-5GEA 0 EUR InStock
0240-5G
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Insoluble in Ether 0.1%. Purity (Au) 49.0%

Certifications: ACS Grade: Materials conforming with the specifications and procedures outlined in American Chemical Society Specifications, 9th Edition, 2000.


Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Alkalies and Other Metals <0.2%
Insoluble in Ether ≤0.1%
Purity (Au) ≥49%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité