di-Potassium hydrogénoorthophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0242.1000EA 70.95 EUR InStock
0242.1000
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 100.5 %
Carbonate (CO3) passes test
Arsenic (As) max. 3 ppm
Chloride (Cl) max. 0.03 %
Iron (Fe) max. 0.003 %
Sodium (Na) passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Insoluble Substances max. 0.2 %
Limit of fluoride max. 0.001 %
Loss on Drying at 105°C max. 1.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.5 - 9.6
Sulfate (SO4) max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité