Méthyléthylcétone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
M-Clarity™ quality level = MQ100
02469-5ML
02469-5MLEA 129 EUR InStock
02469-5ML
Méthyléthylcétone, Supelco®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af831572933510ffa2392677072474bdcc88d5f&vid=b0e1bfab7e39ae354c977ecda80f3039acc8f251&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité