2-Hexanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02473-5ML
02473-5MLEA 186 EUR InStock
02473-5ML
2-Hexanone, Supelco®
2-Hexanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56.9 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009482
Numéro CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b066f691fd8a40316d77db9ca2bcbf4792fc5200&vid=1d96a7b3201c631181de7b917d582f7926d6b872&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité