Méthyl-4 pentanone-2, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02474-5ML
02474-5MLEA 103 EUR InStock
02474-5ML
Méthyl-4 pentanone-2, Supelco®
Méthyl-4 pentanone-2
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85916031ef79ba363767f33ce00e08066193b9a8&vid=1cbca16dd73a6d71cdd3f25a884c10ebcdb4feec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité