2-Octanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
02479-5ML
02479-5MLEA 103 EUR InStock
02479-5ML
2-Octanone, Supelco®
2-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009540
Numéro CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04731
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité