Éthanol absolu pour analyses, substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
02483-5ML
02483-5MLEA 48.8 EUR InStock
02483-5ML
Éthanol absolu pour analyses, substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité