Pyridine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02486-1ML
02486-1MLEA 44 EUR InStock
02486-1ML
Pyridine, Supelco®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8975fe7b17ff5ccac3461ac47553af20f44756f&vid=0e6ca2ac002c180adb9f123a666d8f8ad7874da0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité