Chloroforme stabilisé, Supelco®
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
02487-5ML
02487-5ML
Chloroforme stabilisé, Supelco®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce0c94578071018b29f5b3ea36ad46b2ccb3c9b&vid=b18648d677a146979fa0cce55e4d5a942140206e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité