Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropropane, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

02489-5ML
02489-5MLEA 167 EUR InStock
02489-5ML
2-Chloropropane, Supelco®
2-Chloropropane


Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 35.74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000867
Numéro CAS: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
ONU: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f992dfcf7deb09ed142b3ff899b5c7395802d046&vid=521d9d47706778f5174781b6a8e5dbe04427a06e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité