4-(Diméthylamino)benzaldéhyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
02560-500ML
02560-500MLEA 280 EUR InStock
02560-500ML
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde, Supelco®
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac95b977bd89a4d2be64f1752a40d0509b4dc467&vid=e82ac1f1cec69908fe8e6c5d14e2e866eac4bb35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité