Dichlorométhane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methylene chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02575-5ML
02575-5MLEA 173 EUR InStock
02575-5ML
Dichlorométhane, Supelco®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fe1c567cc96a11cac9e41dd9c12f75142420ead&vid=d686a62434c3712989a1c3924750ce28438069ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité