Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Epichlorhydrine, Supelco®

Fournisseur: Merck

02578-1ML
02578-1MLEA 52.4 EUR InStock
02578-1ML
(±)-Epichlorhydrine, Supelco®
(±)-Epichlorhydrine


Formule: C₃H₅ClO
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
Merck Index: 13,03642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00180591617306e437e8d77fda19df33a9e76cd0&vid=6e2419a3c00a572aa2d640c601bfe8286f71d90f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité