2',7'-Dichlorofluorescéine solution indicateur, prêt-à-l'emploi, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
02591-500ML
02591-500MLEA 197 EUR InStock
02591-500ML
2',7'-Dichlorofluorescéine solution indicateur, prêt-à-l'emploi, Fluka™
2',7'-Dichlorofluorescein
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Point d'ébullition: 81-83 °C
Point de fusion: -90 °C (main component)
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005047
Numéro CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 0.775 - 0.804
Absorption maximum 505 - 519 nm
Absorbtion (1%/1cm) Max. 5.0
non-volatile matter Max. 0.001 %
water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
titrable acid Max. 0.001 meq/g
aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
boron (B) Max. 0.02 ppm
barium (Ba) Max. 0.1 ppm
bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
copper (Cu) Max. 0.02 ppm
iron (Fe) Max. 0.1 ppm
potassium (K) Max. 0.5 ppm
lithium (Li) Max. 0.1 ppm
magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
sodium (Na) Max. 0.5 ppm
nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
lead (Pb) Max. 0.1 ppm
tin (Sn) Max. 0.1 ppm
strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
carbonyl compounds (as HCHO) Max. 100 ppm
APHA Max. 20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité