Acide orthophosphorique 85%, CMOS pour microélectronique
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
0264-35EA 0 EUR InStock
0264-35
Acide orthophosphorique 85%, CMOS pour microélectronique
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (H3PO4) 85.0 - 87.0 %
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Color (APHA) max. 10
Color after Heating passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Nitrate (NO3) max. 2 ppm
Particles > 0.5 µm/ml max. 150
Particles > 1.0 µm/ml max. 10
Reducing Substances passes test
Specific Gravity at 60°/60°F 1.691 - 1.710
Sulfate (SO4) max. 12 ppm
Volatile Acids max. 0.16 ueq/g
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Antimony (Sb) max. 10
Arsenic (As) max. 0.05
Calcium (Ca) max. 1.5
Chromium (Cr) max. 0.2
Cobalt (Co) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.05
Gold (Au) max. 0.3
Iron (Fe) max. 2
Lead (Pb) max. 0.3
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.2
Manganese (Mn) max. 0.1
Nickel (Ni) max. 0.2
Potassium (K) max. 1.5
Sodium (Na) max. 2.5
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.3
Zinc (Zn) max. 2
For Laboratory,Research or Manufacturing Use
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité