Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥92%, Qualité Réactif

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate

0268-1KGEA 120 EUR InStock
0268-1KG
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥92%, Qualité Réactif
tri-Sodium phosphate dodécahydraté


Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380,12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ONU: 3268
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.0005%
Heavy Metals ≤0.005%
Insolubles ≤0.2%
pH (10%, Water) @25 °C ≥12
Purity (Dry Basis) ≥92%
Solubility (10%, Water) Pass

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité