di-Sodium tétraborate décahydraté, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0270.1000EA 50.39 EUR InStock
0270.1000
di-Sodium tétraborate décahydraté, BAKER, J.T.Baker®
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 103.0 %
Ammonium (NH4) max. 10 ppm
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) max. 5 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 25 ppm
Identification passes test
pH 9.0 - 9.6
Sulfates (as SO4) max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité