Phosphocreatine sel de sodium ≥97%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
0271-25GEA 0 EUR InStock
0271-25G
Phosphocreatine sel de sodium ≥97%, Haute Pureté
Phosphocreatine sel de sodium
Formule: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255,077 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014351
Numéro CAS: 922-32-7
EINECS: 213-074-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ATP ≤0.002%
Inorganic Phosphate ≤0.5%
Purity (Enzymatic) >97%
Water (KF) 20 - 24%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité