Sulphaethoxypyridazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
02743-50MG
02743-50MGEA 374 EUR InStock
02743-50MG
Sulphaethoxypyridazine, Supelco®
Sulphaethoxypyridazine
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00869228
Numéro CAS: 963-14-4
EINECS: 213-514-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02bdccd1063baeba3caa914d256a0f40b89a36ba&vid=39b5c482b1613e134391d3acf270f5a18ae3d3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité