Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium permanganate ≥99% ACS

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

0277-2.5KGEA 364 EUR InStock
0277-2.5KG
Potassium permanganate ≥99% ACS
Potassium permanganate


Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride & Chlorate <0.005%
Insolubles ≤0.2%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.02%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité