Tetramethylammonium sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), en poudre, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
02799-10G
02799-10GEA 398 EUR InStock
02799-10G
Tetramethylammonium sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique), en poudre, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Tetramethylammonium sulphate
Formule: C₈H₂₄N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00012139
Numéro CAS: 14190-16-0
EINECS: 238-043-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da619d9062b48074680823498a7312c7d9a19989&vid=da619d9062b48074680823498a7312c7d9a19989&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless or White
Titration (Ion Exchange) 99.0 - 101.0 %
Suitability Test (HPLC) RP-Gradient Test Corresponds to Standard
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Test By UV Spectroscopy 500nm≤ 0.02
Cyclic Voltammogram Corresponds to Standard CV
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) 3g in 30ml Water (10%)
Recommended Retest Period 42 Months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité