Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0281-25GEA 307 EUR InStock
0281-25G
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4% pour les biotechnologies
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
An excellent reagent for maintaining SH groups in reduced state; quantitatively reduces disulfides. DTT is effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE.
DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N′-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel.
It is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol. Typically, a seven-fold lower concentration of DTT (100 mM) is needed than is used for 2-mercaptoethanol (5% v/v, 700 mM).
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: < 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (open cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@283 nm (0.02 M, Water) ≤0.05
DNase none detected
Loss on Drying <0.5%
Melting Point 39 – 43 °C
Oxidised DTT <0.5%
Protease none detected
Purity (-SH Content) >99.4%
RNase none detected
Solubility (5%, Water) pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité