Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
0285-100GEA 190 EUR InStock
0285-100G
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99%, Haute Pureté
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Low interference with biological processes and biological membranes (penetration, solubilisation, adsorption on surface).
  • Water soluble
  • Non-toxic
  • Low UV absorption at wavelengths less than 260 nm
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182.2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@280 nm (5%, Water) ≤0.02
pH (1%, Water) @25 °C 3.6 – 4.4
pKa @25 °C 6.58 – 6.98
Purity ≥99%
Water (Karl Fisher) ≤1%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité