0287-500GEA
262
EUR
InStock
0287-500G
Guanidinium chlorure ≥99.5% pour les biotechnologies
Guanidinium chlorure
Adapté pour la purification d'acides nucléiques ou de polypeptides à partir de sources cellulaires et l'inhibition de l'activité à la fois de la RNase et des protéases.