Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0289-04EA 0 EUR InStock
0289-04
Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…135 °C
Densité: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 131.0 - 135.0 °C
Residue after Ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité