Plomb(II) oxyde (Litharge), granuleux sans or et argent
Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Lithargite, Lead monoxide
029-930-11EA 0 EUR InStock
029-930-11
Plomb(II) oxyde (Litharge), granuleux sans or et argent
Plomb(II) oxyde (Litharge)
Litharge is a unique type of lead oxide used in the Fire Assay analysis of precious metals. It is produced from highly refined lead and offers a very low level of precious metal impurities.
Formule: PbO
MW: 223.21 g/mol
Densité: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
ONU: 2291
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance granularity Granular
Appearance colour Yellow to orange
Gold (Au) ∼ 1 ppb
Silver (Ag) max 0.16 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité