Sodium iodure, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0293.5000EA 932.75 EUR InStock
0293.5000
Sodium iodure, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried basis) min. 99.0 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Iodate (IO3) max. 4 ppm
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.5
Phosphate (PO4) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 150 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité