Sodium iodure, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0294.0500EA 189.33 EUR InStock
0294.0500
Sodium iodure, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Iron (Fe) max. 20 ppm
Potassium (K) passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Iodate (IO3) passes test
Limit of nitrate, nitrite and ammonia passes test
Loss on Drying max. 3.0 %
Organic Volatile Impurities passes test
Sulfate (SO4) max. 150 ppm
Thiosulfate and Barium passes test
Thiosulfates (as S2O3) passes test
Water (H2O) max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité