Sodium nitrite, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0298.1000EA 68.77 EUR InStock
0298.1000
Sodium nitrite, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Densité: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried basis) 98.5 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) max. 50 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 20 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.25 %
Sulfate (SO4) max. 200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité