Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Kanamycine sulfate

Fournisseur: MP Biomedicals
Danger

02EFC06191
02EFC06191EA 3610 EUR InStock
02EFC06191
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Kanamycin sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene.

  • Antibiotic
  • Inhibitor of protein synthesis

Attention: Research or further manufacturing use only, not for direct human use.


Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Point de fusion: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Potecy 782 µg/mg (as is)
790 µg/mg (dry)
Crystallinity Passes
pH (1% aq soln) 8.2
Loss on Drying 1.03%
Residue on Ignition 0.22%
Chromatographic Purity Passes

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité