Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture cellulaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
0304-10GEA 78.3 EUR InStock
0304-10G
Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture cellulaire
Gentamicine, sulfate (sel)
Antibiotique qui vise en premier lieu les bactéries à Gram négatif en se liant à la sous-unité 30S de ribosomes bactériens. Concentration d'utilisation recommandée : 15 µg/ml.
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on Drying ≤18%
Methanol ≤1%
pH (4%, Water) at 25 °C 3.5 - 5.5
Potency (Dry Basis) ≥590 mcg/mg
Residue after Ignition <1%
Specific Rotation 107 - 121°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité