tri-Sodium phosphate dodécahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
0307.1000EA 52.54 EUR InStock
0307.1000
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380,12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay 98.0 - 102.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Excess Alkali (as NaOH) max. 2.5 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité