Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de bromophénol sel de sodium ACS

Fournisseur: VWR Chemicals

0312-100GEA 289 EUR InStock
0312-100G
Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Bleu de bromophénol sel de sodium


Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 62625-28-9
EINECS: 252-170-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0 – 4.6) Pass

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité