Sodium thiosulfate pentahydraté, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0319.1000EA 64.67 EUR InStock
0319.1000
Sodium thiosulfate pentahydraté, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.002 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 0.1 %
Sulfide (S) max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité