Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 25%, Réactif Biotech, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

Filtered through a 0.2 µm filter.

0323-07EA 1052.01 EUR InStock
0323-07
Acide chlorhydrique 25%, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Made from USP purified water and hydrochloric acid, NF (multi-compendial) which meets BP, Ph. Eur. and JP chemical specifications.


Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 24.0 - 26.0%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.0100%
Appearance (Clear, colorless) Passes Test
Assay (HCl) 24.0 - 26.0 %
Residue after Evaporation ≤ 0.0100 %
Arsenic (As) ≤ 1.500 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.5 ppm
Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Made from U.S.P. Purified Water and Hydrochloric Acid, N.F. (Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité