Acide silicique hydraté (≥84% SiO₂), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0324-01EA 530.5 EUR InStock
0324-01
Acide silicique hydraté (≥84% SiO₂), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Acide silicique hydraté
Formule: SiO₂·xH₂O
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.10 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054122
Numéro CAS: 63231-67-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥84%
Assay (as SiO₂) ≥84 %
Nonvolatile with HF ≤0.4 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.007 %
Loss on Ignition (as H₂O) ≤16 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité