Adénosine base libre ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
0325-100GEA 309 EUR InStock
0325-100G
Adénosine base libre ≥99%, Haute Pureté
Adenosine
A purine nucleoside essential for a variety of metabolic processes including energy transfer, signal transduction and mediation of inflammatory pathways.
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Em (257 nm, 0.1N HCl, pH 2.0) ≥14600
Loss on Drying ≤0.5%
Purity >99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité