Ammonium sulfate 6% w/v aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0333-07EA 0 EUR InStock
0333-07
Ammonium sulfate 6% w/v aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Densité: 1.72 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.9 - 6.1%
Appearance Passes Test
Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method) 5.9 - 6.1 %
pH ("As Is" basis) 5.0 - 6.0
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité