Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
03351-1L
03351-1LEA 213 EUR InStock
03351-1L
Ether monobutylique du diéthylèneglycol, Supelco®
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 230.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef2da9218471b621f107f15abb0b7b056aabe4a&vid=11e639613442c53af0a2eb58df17a9926a407532&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité