Acide chlorhydrique 6.0 N, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = R
0347-02EA 0 EUR InStock
0347-02
Acide chlorhydrique 6.0 N, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 5.95 - 6.05
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Made from U.S.P. Water for Injection (WFI) and Hydrochloric Acid, N.F.
(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical
Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité