Acide sulfanilique, anhydre 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0354-01EA 0 EUR InStock
0354-01
Acide sulfanilique, anhydre 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide sulfanilique
For nitrogen dioxide determination (ASTM D-1607).
  • Lot analysis on label
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.010%
Assay (4-NH₂C₆H₄SO₃H) 98.0 - 102.0 %
Residue after Ignition ≤ 0.010 %
Insoluble in Na₂CO₃ Solution ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Suitability for Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607) Passes Test
Nitrite (NO₂) ≤ 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité