Gel de silice FIA, acc. DIN 51791, Haute Pureté, Supelco®
Fournisseur: Merck
03561-250G
03561-250GEA 543 EUR InStock
03561-250G
Gel de silice FIA, acc. DIN 51791, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64382695d5cf4c12157b65e22ca1abe3c9008333&vid=ff2b888a09dd1553daf1a55e5dbb135cc82b37a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité