Zinc acétate dihydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0357.0500EA 61.84 EUR InStock
0357.0500
Zinc acétate dihydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.05 %
Lead (Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité