Acridine orange (hemizinc salt) pour l'électrophorèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0360-50GEA 0 EUR InStock
0360-50G
Acridine orange (hemizinc salt) pour l'électrophorèse
Acridine orange (hemizinc salt)
A fluorescent stain for nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels. Concentrations of 120 ?M will detect DNA at levels of 25-50 ng per band. Also used for to localize nucleic acids in a variety of cell types
Formule: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081043
Numéro CAS: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité