Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP), Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0364-25GEA 556 EUR InStock
0364-25G
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP), Qualité Réactif
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Preferred substrate for high sensitivity detection of alkaline phosphatase in EIA assays. Read at 405 nm.
Soluble.Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5.
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Em (312 nm, 0.15M AMP Buffer, pH 10.25) >9800
Inorganic Phosphate (% by Weight) <1.0%
p-Nitrophenol <0.1%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité